Merck
GF04436399
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.05 m, temper as drawn
Synonym(e):
TK025120
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 044-363-99
Länge
0.05 m
Durchmesser
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF04436399-1EA4061821143716