Wichtige Dokumente
266914
Molybdän
wire, diam. 1.0 mm, 99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Molybdenum element
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.95% trace metals basis
Form
wire
Widerstandsfähigkeit
5.0 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
1.0 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2617 °C (lit.)
Dichte
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChIKey
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Menge
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.