Merck
GF03846764
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 1m coil, 0.1mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI030260
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 038-467-64
Größe × Dicke
1 m × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)