Merck
GF07250543
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 150 x 150mm, 0.05mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
NI030250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 072-505-43
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF07250543-1EA4061825420530
GF07250543-20EA4061829980290
GF07250543-10EA4061829918958
GF07250543-2EA4061829949563
GF07250543-5EA4061831000672