Wichtige Dokumente
GF09092617
Blei
powder, max. particle size 150 micron, weight 1000 g, purity 99.5%
Synonym(e):
PB006025
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 090-926-17
Widerstandsfähigkeit
20.65 μΩ-cm
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
150 μm
bp
1740 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
327.4 °C (lit.)
SMILES String
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChIKey
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF09092617-1EA | 4061821114983 |