Merck
GF02536376
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 2.0 mm diameter, length 100 mm
Synonym(e):
W 607902
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 025-363-76
Länge
100 mm
Durchmesser
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)