DWKWGW447P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, green polypropylene closure, capacity 500 mL
Synonym(e):
WGW447P
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
green polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Azlon WGW447P
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)