Merck
DWKBGE230P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 250 mL
Synonym(e):
BGE230P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
translucent high-density polyethylene
Leistungsmerkmale
cap Plug
graduated
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Azlon
Kapazität
250 mL
Anwendung
Ideal for storage of liquid and powder samples
Leistungsmerkmale und Vorteile
Space saving square design
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)