BR128954
BRAND® narrow-mouth bottles, PFA
capacity 500 mL
Synonym(e):
Bottles, PFA, Plastics
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PFA bottle
PFA cap
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (S28)
Leistungsmerkmale
autoclavable
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 128954
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
76 mm × 190 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR128954-1EA | 4061831852653 |