Merck
DWKBWP0250AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 250 mL
Synonym(e):
BWP0250AP
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
round amber polypropylene bottle
wide-neck
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Azlon BWP0250AP
Kapazität
250 mL
Anwendung
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)