Wichtige Dokumente
DWK986756
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Synonym(e):
986756
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
lips on vial transparent PET bottle
metal foil liner
white cap
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Hersteller/Markenname
WHEATON® 986756
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
Kapazität
(20 mL)
Fitting
22-400 neck
22-400
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK986756-500EA | 4061841121282 |