Wichtige Dokumente
DWK986586
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonym(e):
986586, Scintillation Vial with Cap, WHEATON Scintillation Vial
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Hersteller/Markenname
WHEATON® 986586
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(28 mm) (61 mm) (387 mm)
Kapazität
(20 mL)
Fitting
22-400 neck
22-400
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Vial offers low permeability to solvents
- Minimal background counts
- Vials can be incinerated without emission of harmful gases
- Comes along with utility trays that enable the storage of samples
- Made of WHEATON® 180 low potassium clear type 1A borosilicate glass
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)