DWK374322
Wheaton® Hose Barb / Luer Adapter For Attaching Manifold (Fits 2 And 3Mm)
Synonym(e):
374322
Empfohlene Produkte
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 374322
Anwendung
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The luer adapter allows connection to equipment and components with a female luer connector
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)