DWK209545
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 33 mm × 69 mm, 28-410
Synonym(e):
209545
Empfohlene Produkte
Materialien
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
Verpackung
pkg of 72 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 209545
Flaschendurchm. × H
33 mm × 69 mm
Kapazität
30 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superior double seal closure for leak resistance
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)