Z380237
Jars Nalgene® style 2118
capacity 125 mL
Synonym(e):
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Verbindung
Joints threaded neck (70)
Agentur
suitable for EPA OTM-45
Beschreibung
Autoclavable with closure completely unscrewed
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 12
Hersteller/Markenname
Nalgene® 2118-0004
Kapazität
125 mL
Anwendung(en)
PFAS testing
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)