Wichtige Dokumente
D57450
2,6-Dichlorbenzoesäure
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.01
Beilstein:
973858
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
139-142 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Petra Lovecka et al.
BioMed research international, 2015, 381264-381264 (2015-09-05)
The benzonitrile herbicides bromoxynil, chloroxynil, dichlobenil, and ioxynil have been used actively worldwide to control weeds in agriculture since 1970s. Even though dichlobenil is prohibited in EU since 2008, studies addressing the fate of benzonitrile herbicides in the environment show
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D57450-25G | 4061833586723 |
D57450-10G |