Wichtige Dokumente
225339
2,3-Dichlorbenzoesäure
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.01
Beilstein:
1946217
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
QAOJBHRZQQDFHA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,3-Dichlorobenzoic acid is an intermediate metabolite of polychlorinated biphenyls (PCBs).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
M Seto et al.
Applied and environmental microbiology, 61(9), 3353-3358 (1995-09-01)
We have characterized a biphenyl degrader, Rhodococcus sp. strain RHA1. Biphenyl-grown cells of strain RHA1 efficiently transformed 45 components in the 62 major peaks of a polychlorinated biphenyl (PCB) mixture of Kanechlors 200, 300, 400, and 500 within 3 days