Merck
D24501
Sigma-Aldrich
4,5-Diaminopyrimidin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.12
Beilstein:
112646
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
bp
229 °C/32 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
204-206 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cncnc1N
InChI
1S/C4H6N4/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8)
InChIKey
PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)