Merck
D15405
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-2,6-Dimercaptopyrimidin
technical grade, 90%
Synonym(e):
5,6-Diamino-2,4(1H,3H)-pyrimidindithion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Nc1nc(S)nc(S)c1N
InChI
1S/C4H6N4S2/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
InChIKey
IQGYCVKWCYGVBK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)