Wichtige Dokumente
D217700
1,4-Dithian
97%
Synonym(e):
(4-Nitrophenyl)acetylene, (4-Nitrophenyl)ethyne, (p-Nitrophenyl)acetylene, 1,4-Dithiacyclohexane, 1-Nitro-4-ethynylbenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
200 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
107-113 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CSCCS1
InChI
1S/C4H8S2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChIKey
LOZWAPSEEHRYPG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D217700-5G | 4061833327333 |