Merck
D204250
Sigma-Aldrich
Diphenylacetaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.24
Beilstein:
1424292
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.589 (lit.)
bp
315 °C (lit.)
Dichte
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,14H
InChIKey
HLLGFGBLKOIZOM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)