Wichtige Dokumente
559873
Dess-Martin-Periodinan -Lösung
0.3 M in methylene chloride
Synonym(e):
1,1,1-Triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Dess-Martin reagent, Triacetoxyperiodinane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
0.3 M in methylene chloride
bp
40 °C
Dichte
1.369 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OI1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
InChIKey
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?