Wichtige Dokumente
D129402
2′,4′-Dimethoxyacetophenon
97%
Synonym(e):
Resacetophenon-dimethylether
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
Beilstein:
511947
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
crystals
bp
288 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-40 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)9-5-4-8(12-2)6-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?