Merck
D123706
Sigma-Aldrich
2,6-Dijod-4-Nitroanilin
97%
About This Item
Lineare Formel:
I2C6H2(NO2)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
251-253 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(I)cc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4I2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
InChIKey
YPVYMWQYENWFAT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)