Wichtige Dokumente
520438
5-Brom-2-fluorpyridin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.5325 (lit.)
bp
162-164 °C/750 mmHg (lit.)
Dichte
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChIKey
MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?