Wichtige Dokumente
694177
5-Brom-2-Pyridincarboxaldehyd
95%
Synonym(e):
5-Brom-2-picolinaldehyd
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
91-96 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1ccc(C=O)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-4H
InChIKey
ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?