CLS999813
Corning® phenolic cap, PTFE liner
13-415 thread
Synonym(e):
Corning cellstack cell culture chambers, black phenolic, phenolic caps, screw caps, tissue culture chambers, Corning® 9998
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE liner
black phenolic cap
Hersteller/Markenname
Corning 9998-13
Höhe
~13.5 mm
Fitting
13-415 thread
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)