CLS9950215
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 15 mL
Synonym(e):
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
conical bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 3,000 × g
cap: no
graduations: no
without cap
Verpackung
pack of 125
Hersteller/Markenname
Corning 99502-15
Parameter
3000 × g max. RCF
Kapazität
15 mL
Zentrifugenröhrchen L × AD
126 mm × 17 mm
Farbe
clear
Fitting
15-415 thread
Eignung
suitable for (centrifugation)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)