Merck
CLS9944816X
Pyrex® Einweg-Kulturröhrchen mit Schraubdeckel und Flachboden
capacity 11.5 mL
Synonym(e):
Corning® 99448
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
case of 1000 tubes
pack of 250 tubes
Hersteller/Markenname
Corning 99448-16X
Kapazität
11.5 mL
Hals AD
15 mm
Röhrchen AD × L
16 mm × 100 mm
Fitting
15-415 thread
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
These disposable Pyrex culture tubes have a flat bottom and come without a marking spot. Tubes are borosilicate glass and are sold without caps.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)