Merck
CLS9944816
Pyrex® Einweg-Kulturröhrchen mit Schraubdeckel und Flachboden
capacity 17.0 mL
Synonym(e):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99448
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
flat bottom tube
Gewindegröße
15-415
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
without cap
Verpackung
case of 1000
pack of 250
Hersteller/Markenname
Corning 99448-16
AD × L
16 mm × 125 mm
Kapazität
17.0 mL
Hals AD
15 mm
Farbe
clear
Eignung
suitable for (culture)
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
These disposable Pyrex culture tubes have a flat bottom and come without a marking spot. Tubes are borosilicate glass and are sold without caps.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1