CLS982522
Pyrex® Kultur-Röhrchen mit Schraubverschluß
O.D. × L 22 mm × 175 mm
Synonym(e):
Corning® 9825
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
Verpackung
case of 192 ea
pack of 48 ea
Hersteller/Markenname
Corning 9825-22
AD × L
22 mm × 175 mm
Allgemeine Beschreibung
Kunststoffkappe mit hitze- und dampfresistenter Gummidichtung; weißes Emaille-Markierungsfeld
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS982522-48EA | 4061831691559 |