CLS564125
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 25 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
6
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type ST stopper
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5641-25
tol. measuring range
0.06 mL
Kapazität
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)