Wichtige Dokumente
Z501662
Kimax® heavy-duty wide-mouth, large numbers volumetric flasks - CLASS A
capacity 25 mL
Synonym(e):
92812G-25
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Verbindung
joint ST/NS neck13
joint stopper13
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A USP Type I and ASTM E438, Type I
closure type Glass stopper
Verpackung
pack of 1
case of 6
Hersteller/Markenname
Kimble® 92812G-25
tol. measuring range
0.05 mL
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Supplied with glass stopper.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)