CLS564025
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 25 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
9
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5640-25
tol. measuring range
0.03 mL
Kapazität
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)