CLS5100500
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask
capacity 500 mL
Synonym(e):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5100
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Verbindung
joint stopper10
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
subdivision 50
Verpackung
case of 36
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5100-500
Messbereich Volumen
100-500 mL
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity and an extra-large marking spot.
- Features a heavy-duty rim.
- Ideal for use as a titration flask.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)