Merck
CDS007794
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-propylamine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H9ClFN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
SMILES String
Cl.NCCCF
InChI
1S/C3H8FN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
InChIKey
CPRAKQAFBUANAU-UHFFFAOYSA-N
Suchen Sie nach Ƥhnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICHā€²S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
LagerklassenschlĆ¼ssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (Ā°F)
Not applicable
Flammpunkt (Ā°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Wenn Sie Hilfe benƶtigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kĆ¼rzlich erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Unser Team von Wissenschaftlern verfĆ¼gt Ć¼ber Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschlieƟlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..