Merck
CAD4189
Spritzennadel aus Edelstahl (304)
gauge 19, L 2 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
NACRES:
NB.03
Beschreibung
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science 4189
Länge
2 in.
Manometer
19
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
V2A-Stahl Nadel mit verchromtem Messingfuß mit Luerhülse.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)