CAD4187
Spritzennadel aus Edelstahl (304)
gauge 20, L 8 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science 4187
Länge
8 in.
Manometer
20
Allgemeine Beschreibung
V2A-Stahl Nadel mit verchromtem Messingfuß mit Luerhülse.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)