Wichtige Dokumente
C63006
2-Chlorophenothiazin
97%
Synonym(e):
2-Chlor-thiodiphenylamin
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8ClNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.72
Beilstein:
176587
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
195-200 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
InChI
1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
InChIKey
KFZGLJSYQXZIGP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Helge Prinz et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(12), 4247-4263 (2011-05-14)
A total of 53 N-benzoylated phenoxazines and phenothiazines, including their S-oxidized analogues, were synthesized and evaluated for antiproliferative activity, interaction with tubulin, and cell cycle effects. Potent inhibitors of multiple cancer cell lines emerged with the 10-(4-methoxybenzoyl)-10H-phenoxazine-3-carbonitrile (33b, IC(50) values