Merck
P14831
Sigma-Aldrich
Phenothiazin
≥98%
Synonym(e):
Dibenzo-1,4-thiazin, Thiodiphenylamin, 10H-Phenothiazin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.27
Beilstein:
143237
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
≥98%
bp:
371 °C (lit.)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
bp
371 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
182-187 °C (lit.)
SMILES String
N1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
InChIKey
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phenothiazin ist eine vielseitige Basischemikalie, die leicht funktionalisiert werden kann, da sie mehrere Modifikationsstellen besitzt. Seine einzigartige Schmetterlingskonfiguration und die elektronenreiche Natur sind nützlich für seine potenzielle Verwendung in optoelektronischen Anwendungen. Da es schnelle und reversible Elektronentransferreaktionen durchlaufen kann, wird es verbreitet als fotoaktives Material in organischen lichtemittierenden Vorrichtungen und Solarzellen verwendet.
Anwendung
Phenothiazin kann in folgenden Anwendungen eingesetzt werden:
  • Es kann durch eine C-N-Bindung an Carbazol gebunden werden, um die Löcherbeweglichkeit und thermische Stabilität von organischen lichtemittierenden Vorrichtungen zu verbessern.
  • Es wird zur Herstellung von CMA-basierten (Carben-Metall-Amid), weißes Licht emittierenden OLED verwendet.
  • Es wird als Ausgangsmaterial für die Synthese von Dialdehydmonomer eingesetzt. Ein konjugiertes Copolymer wird unter Verwendung dieses Dialdehydmonomers, das in OLED als emittierende Schicht eingesetzt werden kann, hergestellt.
  • Es wird als Basischemikalie für die Synthese von konjugierten Dendrimeren für die Entwicklung von lichtemittierenden Vorrichtungen eingesetzt.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Indian J. Chem. B, 33, 397-397 (1994)
Alexander S Romanov et al.
Chemical science, 11(2), 435-446 (2020-03-20)
Conformationally flexible "Carbene-Metal-Amide" (CMA) complexes of copper and gold have been developed based on a combination of sterically hindered cyclic (alkyl)(amino)carbene (CAAC) and 6- and 7-ring heterocyclic amide ligands. These complexes show photoemissions across the visible spectrum with PL quantum
Synthesis of p-type conjugated dendrimers bearing phenothiazine moiety at the periphery and their light-emitting device characterization
Dong Hoon Choi, et al.
Synthetic Metals, 157(8), 332-335 (2007)
Structure-induced optoelectronic properties of phenothiazine-based materials
Revoju, et al.
Journal of Material Chemistry C, 8(44), 15486-15506 (2020)
Rajendra Kumar Konidena et al.
The Journal of organic chemistry, 80(11), 5812-5823 (2015-05-08)
A series of thienylphenothiazine decorated carbazoles were synthesized and characterized by optical, electrochemical, thermal, and theoretical investigations. Absorption spectra of the compounds are influenced by the substitution pattern and chromophore number density. Compounds containing 2,7-substitution exhibited red-shifted absorption, while the