Wichtige Dokumente
C36408
6-Chlor-2,4-dimethoxypyrimidin
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
InChIKey
JHNRTJRDRWKAIW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)