Wichtige Dokumente
8.41595
Sigma-Aldrich
p-Anisoin
for synthesis
Synonym(e):
4,4′-Dimethoxybenzoin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
204-330-8
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
111-112 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)c1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(cc2)OC
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10,15,17H,1-2H3
InChIKey
LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 107 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 111 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable