BR144325
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 18 mm
Synonym(e):
Stoppers
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
silicone
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144325
Höhe
20 mm
Bodendurchm.
14 mm
Oberteil Durchm.
18 mm
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)