Merck
BR144320
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 16 mm
Synonym(e):
Stoppers
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
Materialien
silicone
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144320
Höhe
20 mm
Bodendurchm.
12.5 mm
Oberteil Durchm.
16 mm
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR144320-10EA4061831853490