BR144388
BRAND® stopper
red rubber, H 25 mm, top diam. 22 mm
Synonym(e):
Stoppers
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
red rubber
Verpackung
pack of 25 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144388
Höhe
25 mm
Bodendurchm.
17 mm
Oberteil Durchm.
22 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR144388-25EA | 4061831864281 |