Merck
BR130254
BRAND® amber narrow-mouth bottle, LDPE, with screw cap
capacity 500 mL
Synonym(e):
Bottles, Plastics
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
bottle
low-density polyethylene cap
Verbindung
Joints threaded neck (GL25)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 130254
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
75 mm × 180 mm
Allgemeine Beschreibung
For storage of light-sensitive substances. With screw cap
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR130254-1EA4061831852769