BMSD113260
Benchmark Zirconium Oxide Bulk Beads
bead diam. 6 mm, Ceria Stabilized
Synonym(e):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
zirconia (oxide)
Leistungsmerkmale
Ceria Stabilized
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific D1132-60
Bead-Durchm.
6 mm
Kompatibilität
BeadBug and BeadBlaster
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)