BMSD113205TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 0.5 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Synonym(e):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization,BeadBug grinding beads
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(zirconium)
Qualität
Molecular Biology (TriplePure)
Verpackung
pkg of 250 g
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific D1132-05TP
Bead-Durchm.
0.5 mm
Kompatibilität
BeadBug and BeadBlaster
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)