Merck
BMSD113210TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 1 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Synonym(e):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.13
Materialien
(zirconium)
Qualität
Molecular Biology (TriplePure)
Verpackung
pkg of 250 g
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific D1132-10TP
Bead-Durchm.
1 mm
Kompatibilität
BeadBug and BeadBlaster
Allgemeine Beschreibung
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Anwendung
Bead homogenization
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)