BAF367380100
SP Bel-Art® Pharma Scoops
stainless steel, nominal capacity 100 mL (3 oz)
Synonym(e):
Lab Scoop, spoon
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F36738-0100
Gesamt L
7.125 in. (180 mm)
bowl L
4 in. (100 mm)
bowl diam.
2 in. (50 mm)
Nennkapazität
100 mL (3 oz)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Pharmaceutical 316 grade stainless steel
- Easy to clean seamless design to help prevent cross-contamination
- High salt and acid resistance, ideal for food sampling
- Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
- GMP compliant
- Autoclavable
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)